Merck
S2251
Supelco
(−)-Sparteine sulfate salt
Sinónimos:
Lupinidine sulfate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26N2 · H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
332.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Ensayo
≥99%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@H]34)[C@@H]2C1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sonja Grosskinsky et al.
PloS one, 4(3), e4858-e4858 (2009-03-25)
Borrelia recurrentis, the etiologic agent of louse-borne relapsing fever in humans, has evolved strategies, including antigenic variation, to evade immune defence, thereby causing severe diseases with high mortality rates. Here we identify for the first time a multifunctional surface lipoprotein