S2070
Anti-SF4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Sinónimos:
Anti-Splicing Factor 4
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
ammonium sulfate suspension
mol peso
antigen 72.4 kDa
reactividad de especies
human, rodent
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SF4(57794)
mouse ... Sf4(70616)
rat ... Sf4(290666)
Inmunógeno
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves