Merck
S198
N6-p-Sulfophenyladenosine sodium salt
solid
Sinónimos:
4-[(9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-yl)amino]-benzenesulfonic acid sodium-potassium salt, SPA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16N5O7S · Na
Peso molecular:
445.38
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble, H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
A1 adenosine receptor agonist.
Legal Information
Sold under license from the National Institutes of Health.
Disclaimer
Hygroscopic. Photosensitive
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)