Documentos clave
S1942
Sigma-Aldrich
S9 from Liver, Pooled
from Monkey(Cynomolgus spp.), male
About This Item
Código UNSPSC:
12161501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
Monkey (Cynomolgus spp.)
Nivel de calidad
envase
vial of ~20 mg
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Post-mitochondrial supernatant fraction from homogenized liver. Source of drug metabolizing enzymes including P-450, these pools are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
The hepatic S9 pools from a variety of biological sources represent the post-mitochondrial supernatant fraction from homogenized liver. Known to be a rich source of drug metabolizing enzymes including P-450, these pools are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)