S150
Spermine–Nitric oxide complex
source of nitric oxide
Sinónimos:
N-[4-[1-(3-Aminopropyl)-2-hydroxy-2-nitrosohydrazino]butyl]-1,3-propanediamine, SPER/NO, Spermine NONOate
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white
solubilidad
methanol: ≥1 mg/mL
H2O: ≥2 mg/mL
εmax
8500 at 252 nm
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCCCN(N(N=O)O)CCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N6O2/c11-5-3-8-13-7-1-2-9-15(10-4-6-12)16(18)14-17/h13,18H,1-12H2
Clave InChI
QPIOUFBAROSIAN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable