Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H29N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
387.47
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solid
optical activity
[α]22/D +19.8°, c = 1.4 in methanol(lit.)
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.7 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C21H29N3O4/c25-20(26)11-7-2-1-6-10-16-17(19-13-12-18(16)28-19)14-22-24-21(27)23-15-8-4-3-5-9-15/h1,3-6,8-9,16-19,22H,2,7,10-14H2,(H,25,26)(H2,23,24,27)/b6-1-/t16-,17+,18+,19-/m1/s1
InChI key
RJNDVCNWVBWHLY-YVUOLYODSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and specific thromboxane A2 receptor antagonist.
Disclaimer
Hygroscopic
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?