S0826
S-PMH
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(Z)-5-(4-(ethylthio)benzylidene)-hydantoin, (Z)-5-[4-(Ethylthio)benzylidene]imidazolidine-2,4-dione, 5-(4-Ethylsulfanylbenzylidene)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
yellow
solubilidad
DMSO: >20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCSc1ccc(cc1)\C=C2/NC(=O)NC2=O
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-2-17-9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)14-12(16)13-10/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16)/b10-7-
Clave InChI
UWMDBDYLNJITCD-YFHOEESVSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Sigma-Aldrich offers many products related to calcitonin gene-related peptides for your research needs.