S003
1-(1-Naphthyl)piperazine hydrochloride
needles
About This Item
formulario
needles
color
white
solubilidad
H2O: soluble
ethanol: slightly soluble
cadena SMILES
Cl.C1CN(CCN1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C14H16N2.ClH/c1-2-6-13-12(4-1)5-3-7-14(13)16-10-8-15-9-11-16;/h1-7,15H,8-11H2;1H
Clave InChI
ZYVYPNZFOCZLEM-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable