Saltar a
RABTYROE
HRP-Conjugated Phosphotyrosine-specific Antibody Concentrate (Item E)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 μL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
15,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
15,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
antibody product type
primary antibodies
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
RABHRP2RABHRP1SAB2108873
description
-
description
-
description
-
description
affinity isolated antibody
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)