RAB1869
Ovine MIG ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
técnicas
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)