RAB1777
Human vWF-A2 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.8 ng/mL
standard curve range: 0.819-200 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... VWF(7450)
Aplicación
Please refer to the attached Protocolfor details.
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable