RAB0854
Mouse Trem1 / Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells 1 ELISA Kit
About This Item
reactividad de especies
mouse
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.25 ng/mL
standard curve range: 0.274-200 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Trem1(58217)
Descripción general
Aplicación
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Otras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable