Documentos
RAB0636
Sigma-Aldrich
Human CD79A ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.65 ng/mL
standard curve range: 0.614-150 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CD79A(973)
Descripción general
The CD79A ELISA kit provides for the Quantitative measurement of CD79alpha in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Visite la Librería de documentos
Arshi Khanam et al.
Scientific reports, 10(1), 19924-19924 (2020-11-18)
Exhaustion of Hepatitis C Virus (HCV)-specific T cells and abnormal B cell function is a hallmark of chronic HCV infection. Direct-acting antiviral (DAA) therapies are effective in achieving sustained virologic response (SVR), however, whether successful DAA treatment reconstitute T follicular
Muznay Khawaja et al.
Lupus science & medicine, 7(1) (2020-10-08)
Loss of positivity of antiphospholipid antibodies has been observed in clinical practice post-thrombosis in patients with SLE with secondary antiphospholipid syndrome (APS). Our study defined the frequency of this loss and the duration before positivity recurred. In this prospective study