RA481750-EP
Rotor for Eppendorf® 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, includes 7x50 mL conical buckets
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 0.2 to 500 mL tubes and bottles
A-4-81, includes 7x50 mL conical buckets
envase
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638607
Parámetros
4,000 max. RCF (3,220 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5810/5810R
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)