R9404
Anti-RhoA antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-p21 Rho
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~21 kDa
reactividad de especies
monkey, mouse, human
concentración
~2 mg/mL
técnicas
western blot: 1-2 μg/mL using HEK293 cells expressing human RhoA/ Hela cell extract
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RHOA(387)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable