Acerca de este artículo
Biological source:
rabbit
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
composition
hemoglobin (tested)
origin
USA origin
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Selected for ability to support growth of Borrelia burgdorferi in BSK-H medium (B3528). Recommended for use at 6 ml/100 mL in B3528.
Rabbit Serum has been used as a supplement in BSK-H medium to study the chemotactic migration of spirochetes. It has also been used as a supplement in BSK-H medium for isolation of Borrelia spirochetes from skin.
Analysis Note
Endotoxin tested.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rabbit Serum
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?