Saltar a
R7016
Unwire full racks, polyketone
Holds 40 x 25-mm tubes, orange
Sinónimos:
moulded rack, test tube rack, Nalgene 5970-0125, benchtop tube storage, tube holder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
31,20 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0125
Feature:
Holds 40 x 25-mm tubes
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
31,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polyketone
feature
Holds 40 x 25-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0125
L × W × H
300 mm × 121 mm × 92 mm
color
orange
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
R6891R7641R8766
feature
Holds 40 x 25-mm tubes
feature
Holds 40 x 20-mm tubes
feature
Holds 40 x 25-mm tubes
feature
Holds 40 x 20-mm tubes
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0125
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0120
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0225
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0420
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
300 mm × 121 mm × 92 mm
L × W × H
250 mm × 102 mm × 83 mm
L × W × H
300 mm × 121 mm × 92 mm
L × W × H
250 mm × 102 mm × 83 mm
color
orange
color
orange
color
yellow
color
green
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire full racks, polyketone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)