R6278
Anti-hnRNP-U antibody, Mouse monoclonal
clone 3G6, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-U
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G6, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~120 kDa
reactividad de especies
human, monkey
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa total cell extract
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HNRNPU(3192)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable