Documentos
R5880
Sigma-Aldrich
Renin Substrate Tetradecapeptide human
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Angiotensinogen 1-14, Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Asn
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C83H122N24O19
Número de CAS:
Peso molecular:
1760.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥95% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
M D Mostaqul Huq et al.
Journal of proteome research, 8(3), 1156-1167 (2009-02-17)
Receptor interacting protein 140 (RIP140) undergoes extensive post-translational modifications (PTMs), including phosphorylation, acetylation, arginine methylation, and pyridoxylation. PTMs affect its subcellular distribution, protein-protein interaction, and biological activity in adipocyte differentiation. Arginine methylation on Arg(240), Arg(650), and Arg(948) suppresses the repressive