R5145
Anti-Rsk1 antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinónimos:
Anti-p90rsk
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
mol peso
antigen 80 kDa
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using mouse NIH 3T3 fibroblast cell lysate and rat brain extract
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RPS6KA1(6195)
mouse ... Rps6ka1(20111)
rat ... Rps6ka1(81771)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)