Merck
R4282
Sigma-Aldrich
RF9 trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
1-Adamantanecarbonyl-Arg-Phe-NH2 trifluoroacetate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H38N6O3 · xC2HF3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
482.62 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥97% (HPLC)
solubilidad
H2O: 20 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C26H38N6O3.C2HF3O2/c27-22(33)21(12-16-5-2-1-3-6-16)31-23(34)20(7-4-8-30-25(28)29)32-24(35)26-13-17-9-18(14-26)11-19(10-17)15-26;3-2(4,5)1(6)7/h1-3,5-6,17-21H,4,7-15H2,(H2,27,33)(H,31,34)(H,32,35)(H4,28,29,30);(H,6,7)/t17-,18+,19-,20-,21-,26-;/m0./s1
Clave InChI
GPVFYPYIOXHDCU-CFIUKZCSSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
RF9 is a neuropeptide FF receptor antagonist.
RF9 is a neuropeptide FF receptor antagonist. NPFF is a member of the FMRFamide (Phe-Met-Arg-PheNH2) family of neuropeptides, which are implicated in nociception and regulation of opioid analgesia. NPFF exhibits antiopioid activity (hyperalgesia). NPFF antagonists are expected to improve the therapeutic efficacy of opioids for treatment of chronic pain. The affinity of RF9 for NPFF1R and NPFF2R is 58 and 75 nM, respectively. RF9 acts as a potent competitive antagonist of NPFF at NPFF2R RF9 exhibits no agonist activity in GTPgS assays.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)