R3400
Monoclonal Anti-c-K-Ras antibody produced in mouse
clone 234-4.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
234-4.2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 21 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10 μg/mL using normal skin tissue
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRAS(3845)
mouse ... Kras(16653)
rat ... Kras(24525)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artículos
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.