Merck
R2902
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Retinoid X Receptor γ antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 1373, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-hRXRγ
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1373, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 60 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL using HeLa cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RXRG(6258)
Inmunógeno
synthetic peptide derived from the N-terminus of human RXRγ.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 0.08% sodium azide as a preservative.
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)