R2655
Monoclonal Anti-Rabbit IgG, Native antibody produced in mouse
clone RabT-50, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
RabT-50, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rabbit
no debe reaccionar con
human, rat, chicken, cat, bovine, monkey, goat, pig, horse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using 10 ng of non-reduced rabbit IgG (Cat. No. I5006) per lane
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable