R2654
Anti-p190 RhoGAP (GK-18) antibody produced in rabbit
~0.8 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-GRLF1, Anti-Glucorticoid Receptor Binding Factor 1, Anti-p190
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 190 kDa
reactividad de especies
canine, human, mouse
concentración
~0.8 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 20-40 μg using MDCK cell lysate
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction), MDCK HeLa whole cell extract.
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRLF1(2909)
mouse ... Grlf1(232906)
rat ... Grlf1(306400)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad