R0780
Anti-Ribosomal Protein L26 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-RPL26
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
17 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using HEK-293T cell lysates
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cell extracts
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RPL26(6154)
mouse ... Rpl26(19941)
rat ... Rpl26l1(307636)
Inmunógeno
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable