Q4972
QS11 hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
(2S)-2-[2-(Indan-5-yloxy)-9-(1,1′-biphenyl-4-yl)methyl)-9H-purin-6-ylamino]-3-phenyl-propan-1-ol hydrate
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.OC[C@H](Cc1ccccc1)Nc2nc(Oc3ccc4CCCc4c3)nc5n(Cc6ccc(cc6)-c7ccccc7)cnc25
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)