Q1626
Quene 1-AM
Sinónimos:
8-bis(Carboxymethyl)amino-2-[2-(2-bis(carboxymethyl)aminophenyl)ethenyl]-6-methoxyquinoline tetra(acetoxymethyl) ester
About This Item
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1cc(N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c2nc(\C=C\c3ccccc3N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)ccc2c1
InChI
1S/C38H41N3O17/c1-24(42)51-20-55-34(46)16-40(17-35(47)56-21-52-25(2)43)32-9-7-6-8-28(32)10-12-30-13-11-29-14-31(50-5)15-33(38(29)39-30)41(18-36(48)57-22-53-26(3)44)19-37(49)58-23-54-27(4)45/h6-15H,16-23H2,1-5H3/b12-10+
Clave InChI
LEFGNZVSFRGPIG-ZRDIBKRKSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable