Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22N4 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
319.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
crystalline
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.[H][C@]12CCCN(CCC)[C@]1([H])Cc3cnc(N)nc3C2
InChI
1S/C14H22N4.2ClH/c1-2-5-18-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)18)9-16-14(15)17-12;;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H2,15,16,17);2*1H/t10-,13-;;/m1../s1
InChI key
WDEMLQIGYYLRRX-OWVUFADGSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
D2 dopamine receptor agonist; 2-aminopyridine analog of quinpirole.
Legal Information
Manufactured and sold with the permission of Eli Lilly and Company.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?