Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14N4O2 · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
374.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solid
color
yellow
solubility
0.1 M HCl: 16 mg/mL, H2O: 5 mg/mL, methanol: 6 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.[O-][N+](=O)c1ccc2nc(ccc2c1)N3CCNCC3
InChI
1S/C13H14N4O2.C4H4O4/c18-17(19)11-2-3-12-10(9-11)1-4-13(15-12)16-7-5-14-6-8-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-4,9,14H,5-8H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
LXOHMGALVZOYRF-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent and selective serotonin transport blocker.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?