Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H16Cl2N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
427.28
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41105101
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1N(C)C2=C(C=NC(NC3=CC=CC(CO)=C3)=N2)C=C1C4=C(Cl)C=CC=C4Cl
InChI
1S/C21H16Cl2N4O2/c1-27-19-13(9-15(20(27)29)18-16(22)6-3-7-17(18)23)10-24-21(26-19)25-14-5-2-4-12(8-14)11-28/h2-10,28H,11H2,1H3,(H,24,25,26)
InChI key
ZIQFYVPVJZEOFS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PD166326 is an ATP-competitive dual BCR-ABL and Src kinase inhibitor. In some studies it has been found to be more potent than imatinib with inhibition of cancer growth in the low nanomolar range or even picomolar range in various biological systems.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?