PZ0365
CP-376395 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-Pyridinamine, N-(1-ethylpropyl)-3,6-dimethyl-2-(2,4,6-trimethylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), CP376395 hydrochloride, N-(1-Ethylpropyl)-3,6-dimethyl-2-(2,4,6-trimethylphenox y)-4-pyridinamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC1=C(NC(CC)CC)C=C(C)N=C1OC2=C(C)C=C(C)C=C2C.[H]Cl
InChI
1S/C21H30N2O.ClH/c1-8-18(9-2)23-19-12-16(6)22-21(17(19)7)24-20-14(4)10-13(3)11-15(20)5;/h10-12,18H,8-9H2,1-7H3,(H,22,23);1H
Clave InChI
UDIOZDHQQNYISB-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)