PZ0294
PF-04880594
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[[4-[1-(2,2-Difluoroethyl)-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-propanenitrile, PF 04880594
About This Item
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
FC(F)CN(N=C1C2=CC(C=CN3)=C3N=C2)C=C1C4=NC(NCCC#N)=NC=C4
InChI
1S/C19H16F2N8/c20-16(21)11-29-10-14(15-3-7-25-19(27-15)24-5-1-4-22)17(28-29)13-8-12-2-6-23-18(12)26-9-13/h2-3,6-10,16H,1,5,11H2,(H,23,26)(H,24,25,27)
Clave InChI
HFYMVDKBZONUOJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable