PZ0268
AG-17724
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-6-Fluoro--[(2-naphthalenylcarbonyl)amino]-1H-benzimidazole-2-propanoic acid, AG 17724
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC([C@H](NC(C1=CC(C=CC=C2)=C2C=C1)=O)CC3=NC4=C(C=CC(F)=C4)N3)=O
InChI
1S/C21H16FN3O3/c22-15-7-8-16-17(10-15)24-19(23-16)11-18(21(27)28)25-20(26)14-6-5-12-3-1-2-4-13(12)9-14/h1-10,18H,11H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)/t18-/m1/s1
Clave InChI
NKMPZFCFXCJBEY-GOSISDBHSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.