Merck
PZ0248
Sigma-Aldrich
PF-06447475
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[4-(4-Morpholinyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl]-benzonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H15N5O
Número de CAS:
Peso molecular:
305.33
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
N#CC1=CC=CC(C2=CNC3=NC=NC(N4CCOCC4)=C32)=C1
InChI
1S/C17H15N5O/c18-9-12-2-1-3-13(8-12)14-10-19-16-15(14)17(21-11-20-16)22-4-6-23-7-5-22/h1-3,8,10-11H,4-7H2,(H,19,20,21)
Clave InChI
BHTWDJBVZQBRKP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-06447475 is a LRRK2 inhibitor.
PF-06447475 is a potent and selective LRRK2 inhibitor.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Antonella Marte et al.
Journal of neurochemistry, 150(3), 264-281 (2019-05-31)
Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) is a large multidomain scaffolding protein with kinase and GTPase activities involved in synaptic vesicle (SV) dynamics. While its role in Parkinson's disease has been largely investigated, little is known about LRRK2 physiological role and