PZ0231
PF-06462894
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6(R)-(2,2-Dimethyl-propyl)-2-(pyridin-2-ylmethoxy)-6,7-dihydro-9H-pyrimido[2,1-c][1,4]oxazin-4-one
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C1C=C(OCC2=NC=CC=C2)N=C3COC[C@@H](CC(C)(C)C)N31
InChI
1S/C18H23N3O3/c1-18(2,3)9-14-11-23-12-15-20-16(8-17(22)21(14)15)24-10-13-6-4-5-7-19-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3/t14-/m1/s1
Clave InChI
QDIYOEYPJWXMRN-CQSZACIVSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)