Documentos clave
PZ0222
Sigma-Aldrich
PF-04445597
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[(1S)-1-[2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl](2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]methyl]-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-4-piperidinecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H31F9N6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
666.58
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-04445597 is a potent, orally bioavailable inhibitor of cholesteryl ester transfer protein (CETP).
PF-04445597 is an inhibitor of CETP.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)