PZ0139
SC-58125
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-(4-Fluorophenyl)-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)pyrazole
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-n2nc(cc2-c3ccc(F)cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H12F4N2O2S/c1-26(24,25)14-8-6-13(7-9-14)23-15(10-16(22-23)17(19,20)21)11-2-4-12(18)5-3-11/h2-10H,1H3
Clave InChI
JHBIMJKLBUMNAU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research