PZ0131
PF-998425
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-((1R,2R)-2-Hydroxycyclohexyl)-2(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: ≥10 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O[C@@H]1CCCC[C@@H]1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H14F3NO/c15-14(16,17)12-7-9(5-6-10(12)8-18)11-3-1-2-4-13(11)19/h5-7,11,13,19H,1-4H2/t11-,13-/m1/s1
Clave InChI
MENRRRXHFQYXDW-DGCLKSJQSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.