Merck
PZ0120
Sigma-Aldrich
CP-10447
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(4-Bromo-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 4-Bromomethaqualone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
329.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
control farmacológico
USDEA Schedule I
color
white
solubilidad
DMSO: ≥10 mg/mL
cadena SMILES
Cc1cc(Br)ccc1N2C(C)=Nc3ccccc3C2=O
InChI
1S/C16H13BrN2O/c1-10-9-12(17)7-8-15(10)19-11(2)18-14-6-4-3-5-13(14)16(19)20/h3-9H,1-2H3
Clave InChI
CIYGULLCDQXZNK-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CP-10447 is an inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP, MTTP).
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable