PZ0112
PD-184161
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Bromo-2-[(2-chloro-4-iodophenyl)amino]-N-(cyclopropylmethoxy)-3,4-difluoro-benzamide, PF-1529483, PF-3011370, UK-287074
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1c(F)c(Nc2ccc(I)cc2Cl)c(cc1Br)C(=O)NOCC3CC3
InChI
1S/C17H13BrClF2IN2O2/c18-11-6-10(17(25)24-26-7-8-1-2-8)16(15(21)14(11)20)23-13-4-3-9(22)5-12(13)19/h3-6,8,23H,1-2,7H2,(H,24,25)
Clave InChI
VJNZMSLGVUSPCF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
The extracellular signal regulated kinase (ERK1 and ERK2) pathways are activated by mitogens and play an important role in controlling cell growth and differentiation.