PZ0102
CP-93129 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,4-Dihydro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5H-pyrrol[3,2-b]pyridin-5-one dihydrochloride hydrate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
gray
solubilidad
deionized water: ≥5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.Cl.Cl.O=C1Nc2c(C=C1)[nH]cc2C3=CCNCC3
InChI
1S/C12H13N3O.2ClH.H2O/c16-11-2-1-10-12(15-11)9(7-14-10)8-3-5-13-6-4-8;;;/h1-3,7,13-14H,4-6H2,(H,15,16);2*1H;1H2
Clave InChI
UXDAADMPPAHNMY-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.