Saltar al contenido
PS2501
Power supply, 250 volt
AC/DC input 110 V AC, US 3-pin plug
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105300
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
availability
not available in EU
H × W × D
4 1/2 in. × 8 in. × 5 1/4 in.
General description
Constant voltage operation mode
Digital display of mA or volts (selectable)
Dual output − run two gels at once at the same voltage (current requirements permitting)
Output: 20-250 V selectable in 10 V steps
Capacity: up to 300 mA at 150-250 V
up to 500 mA below 150 V
LED Fault Display for overcurrent and blown fuse. Audible overcurrent alarm.
Operating temperature range: 0 to 40 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)