Key Documents
PRS4551
Sigma-Aldrich
Anti-Unc93a antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Unc-93 homolog A (C. elegans)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UNC93A(54346)
Inmunógeno
a 18 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human Unc93a.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4551.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable