Documentos
PRS3679
Sigma-Aldrich
Anti-ASK1 (ab3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Apoptosis signal-regulating kinase, Anti-MAPKKK, Anti-MEK kinase 5, Anti-Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAP3K5(4217)
Inmunógeno
a 16 amino acid peptide from near the amino-terminus of human ASK1.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3679.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable