Documentos clave
PRS3555
Sigma-Aldrich
Anti-CTRP1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-C1q and tumor necrosis factor related protein 1, Anti-G protein coupled receptor interacting protein 1, Anti-GIP
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Inmunógeno
a 16 amino acid peptide from near the center of human CTRP1.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3555.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)