PRS3187
Anti-CARD8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Cardinal/TUCAN, Anti-Caspase recruitment domain family, member 8
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 47 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CARD8(22900)
Inmunógeno
Ligadura / enlace
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable