Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 μL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 447,00 € |
Acerca de este artículo
447,00 €
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg, western blot: 1:1,000- 1:5,000
accession no.
NP_000928.1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description clone 3D4A12, 1 mg/mL, from rat | description clone 1F5, from rat | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source goat | biological source rat | biological source rat | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone 3D4A12, monoclonal | clone 1F5, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, mouse | species reactivity canine, human, monkey, rat, mouse | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
77-92-9
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?