PLA0287
Rabbit anti-CDK1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
CDC2, CDC28A, CDK1, G1 to S and G2 to M, P34CDC2, cell cycle controller CDC2, cell division control protein 2 homolog, cell division cycle 2, cell division protein kinase 1, p34 protein kinase
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de acceso
NP_001777.1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
rabbit ... CDK1(983)
Inmunógeno
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable