PLA0280
Rabbit anti-TTI1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
KIAA0406, Protein SMG10, TEL2-interacting protein 1 homolog, Tel two interacting protein 1, Tel2 interacting protein 1 homolog (S. pombe), nonsense mediated mRNA decay factor, nonsense mediated mRNA decay factor (C. elegans), smg-10, smg-10 homolog
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de acceso
NP_055472.1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
rabbit ... TTI1(9675)
Inmunógeno
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable